Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE-grid and Leak Indicator
Codice prodotto. 17846456 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
220 L
340 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17846456 220 L Pezzo
17866586 340 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17846456 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40052
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
  • PE gray
  • Grid: PE
  • Leak indicator included
Specifica
Colore Grigio
Capacità (sistema imperiale) 58.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 220 L
Materiale Polietilene
Tipo Painted Spill Sump
Lunghezza (sistema imperiale) 36.14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 918.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 36.14 in.
Larghezza (sistema metrico) 918.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Altezza (sistema metrico) 400.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 51.73 in.
Profondità (sistema metrico) 1314.00 mm
Peso (sistema imperiale) 93.70 lb.
Peso (sistema metrico) 42.5 kg