Learn More
asecos™ PE Sump Pallet without Grid
Codice prodotto. 17826366 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
58.1 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17826366
Marca: asecos™ 40048
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
  • PE blue
  • Grid: without
  • Accessible by forklift
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 58.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 220 litres
Materiale Polietilene
Tipo Painted Spill Sump
Lunghezza (sistema imperiale) 52.36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1330.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 52.36 in.
Larghezza (sistema metrico) 1330.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.61 in.
Altezza (sistema metrico) 295.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 52.36 in.
Profondità (sistema metrico) 1330.00 mm
Peso (sistema imperiale) 79.37 lb.
Peso (sistema metrico) 36 kg