Descrizione
- PE blue
- Grid: without
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 137.4 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 520 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Painted Spill Sump |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 99.21 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2520.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 99.21 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 2520.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.78 in. |
| Vedi altri risultati |