Learn More
asecos™ PE Sump Pallet without Grid
Codice prodotto. 17886336 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
220 L
440 L
520 L
Lunghezza (sistema metrico):
1330.00 mm
1720.00 mm
2520.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
17886336 220 L 1330.00 mm Pezzo
17836546 440 L 1720.00 mm Pezzo
17846466 520 L 2520.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17886336 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40044
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
  • PE blue
  • Grid: without
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 58.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 220 L
Materiale Polietilene
Tipo Painted Spill Sump
Lunghezza (sistema imperiale) 52.36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1330.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 52.36 in.
Larghezza (sistema metrico) 1330.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 15.16 in.
Altezza (sistema metrico) 385.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 36.61 in.
Profondità (sistema metrico) 930.00 mm
Peso (sistema imperiale) 63.93 lb.
Peso (sistema metrico) 29 kg