Learn More
asecos™ PE Sump Storage Level
Codice prodotto. 17806436 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17806436 Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17806436 Fornitore asecos™ N. del fornitore 27884
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Sump Storage Level an additional storage level.
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Polyethelene
Specifica
Materiale Polietilene
Tipo Storage Level
Lunghezza (sistema imperiale) 51.18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1300.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 51.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 1300.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Altezza (sistema metrico) 130.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 23.62 in.
Profondità (sistema metrico) 600.00 mm
Peso (sistema imperiale) 30.86 lb.
Peso (sistema metrico) 14 kg
Titolo del prodotto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.