Learn More
Tork Tork PeakServe™ Asciugamani a erogazione continua
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30243719 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
30243719 White pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243719 Fornitore Tork N. del fornitore 100585
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork PeakServe™ Asciugamani a erogazione continua, bianchi, H5
  • Assicura performance e morbidezza grazie ai nostri asciugamani monouso PeakServe™ a erogazione continua di alta qualità
  • Asciuga rapidamente le mani: questi asciugamani di carta sono il 20% più assorbenti rispetto alle ricariche universali Tork PeakServe™
  • Lascia ai tuoi ospiti una buona impressione grazie al motivo a foglie di questi asciugamani monouso
  • Evita ritardi nelle aree bagno ad alta affluenza grazie al nostro dispenser a capacità elevata, che assicura che gli asciugamani siano sempre disponibili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Towel for Dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 7.91 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.86 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.5 cm
Certificazione/Conformità FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC MIX Credit
Colore White
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC MIX Credit