Descrizione
- Assicura performance e morbidezza grazie ai nostri asciugamani monouso PeakServe™ a erogazione continua di alta qualità
- Asciuga rapidamente le mani: questi asciugamani di carta sono il 20% più assorbenti rispetto alle ricariche universali Tork PeakServe™
- Lascia ai tuoi ospiti una buona impressione grazie al motivo a foglie di questi asciugamani monouso
- Evita ritardi nelle aree bagno ad alta affluenza grazie al nostro dispenser a capacità elevata, che assicura che gli asciugamani siano sempre disponibili
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Towel for Dispenser |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.91 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20.1 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.86 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.5 cm |
| Colore | White, Gray |
| Strato | 1-ply |