Learn More
Tork Tork PeakServe™ Mini Dispenser asciugamani ad erogazione continua™
Codice prodotto. 30243822 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243822 Black Pezzo
30243800 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243822 Fornitore Tork N. del fornitore 552558
Spedizione stimata: 09-12-2026
Tork PeakServe™ Mini Dispenser asciugamani a erogazione continua™ monouso, H5, elevata capienza, linea Elevation
  • Design estremamente compatto, accattivante e salva spazio
  • Alta capacità per una manutenzione ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta
  • Prendere un asciugamano è sempre semplice, grazie al sistema brevettato di erogazione continua
  • Rifornisci i dispenser di asciugamani quando ti è più comodo: più flessibilità per te e più tempo per le pulizie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Hand Towel Dispenser
Colore Black
Alternate Part Number 7322541136585
Capacità Hand Towels
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Modello Elevation