Learn More
Peanut oil
Codice prodotto. 10405091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10405091 500 mL Glass bottle 500mL
10442795 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10405091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416855000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8002-03-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8002-03-7
Numero MDL MFCD00131805
Sinonimo Arachis oil, Groundnut oil
Specifica
Materiale o nome chimico Peanut oil
Colore Yellow
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 283°C
Indice di Merck 14, 7059
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.915
Densità 0.9150g/mL