Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di evaporazione a goccia con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 11973381
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
3000 mL
Finitura collo:
14/23
29/32
39/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Finitura collo unitSize
11973381 10 mL 14/23 pezzi 10
11963381 25 mL 14/23 pezzi 10
11983381 50 mL 14/23 pezzi 10
11876084 50 mL 39/32 pezzi 10
11836144 3000 mL 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11973381 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03041413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    138.79€ / pezzi 10
    Risparmia 64.21€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especially for rotary evaporators, with center neck and conical joint, pear-shaped, with inscription label.
Specifica
Materiale Duran Glass
Tipo Evaporating Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Evaporators
Finitura collo 14/23
Forma Pear
Volume (sistema metrico) 10 mL
Diametro (sistema metrico) 33 mm