Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Electronic Hard Roll Towel Dispenser
Codice prodotto. 12631346 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
259 x 408 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12631346 259 x 408 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12631346 Fornitore Kimberly-Clark Professional™ N. del fornitore 9960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    177.62€ / pezzi 1
    Risparmia 32.38€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Holds up to 1760 towels for less frequent servicing. Electronic Hard Roll Towel Dispenser with smart sensor allows for natural hand placement for easier dispensing.
  • Electronically dispenses sheets
  • Hassle-free maintenance
  • Helps to reduce contamination and the spread of germs
  • Smart-sensor technology controls time delay and sheet length with adjustable sensitivity
  • Battery operated
  • Keeps costs down in areas of heavy use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hard Roll Towel Dispenser
Colore White
Dimensioni (L x P) 259 x 408 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.575 in.
Lunghezza (sistema metrico) 259 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 408 mm
Materiale Plastic
Da utilizzare con (applicazione) Hygiene-critical washrooms
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCOTT™ Hard Roll Towel
Quantità 1 Ea.