Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid
Codice prodotto. 11887443
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Colore chiusura:
Blue
Green
White
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Colore chiusura
11887443 Pezzo -
11857443 Pezzo White
11877443 Pezzo Green
11867443 Pezzo Blue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11887443 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G614424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    213.23€ / pezzi 1
    Risparmia 85.34€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Pedal Container with Lid offers hands-free operation for sanitary disposal.
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
  • Easy to move around
  • Hands-free operation for sanitary disposal
  • Easy to clean
  • Coloured lids for selective waste sorting
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 L
Capacità (sistema imperiale) 26.4 gal.
Colore Red
Altezza (sistema metrico) 925 mm
Lunghezza (sistema metrico) 515 mm
Peso (sistema imperiale) 15.4 lb.
Peso (sistema metrico) 7 kg
Larghezza (sistema metrico) 477 mm
Larghezza (sistema imperiale) 18.8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 20.3 in.
Altezza (sistema imperiale) 36.4 in.
Materiale Polypropylene
Product Type Pedal container with lid