Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid
Descrizione
- Pedal container
- Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
- Easy to move around
- Hands-free operation for sanitary disposal
- Easy to clean
- Colored lids for selective waste sorting
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 26.4 gal. |
| Colore | Yellow |
| Altezza (sistema metrico) | 925 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 515 mm |
| Forma | Square |
| Peso (sistema imperiale) | 15.4 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 7 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 477 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?