Learn More
Cytiva Connettore Luer in PEEK
Codice prodotto. 11370232 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Collegamenti:
Da maschio da 1/16” a femmina Luer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Collegamenti Dimensione della confezione
11370232 Da maschio da 1/16” a femmina Luer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11370232 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111251
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Set of two (2) polyetheretherketone 1/16 in. Male/Luer Female connectors for connection of a syringe to the top of a chromatography column in the ÄKTA Chromatography System.
ÄKTA Laboratory-scale Systems are liquid chromatography systems used for protein purification at research laboratory scale.
  • Tapered syringe ends
  • Polyetheretherketone (PEEK) connstruction
  • Connections: 1/16 in. male–Luer female
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Connettore
Collegamenti Da maschio da 1/16” a femmina Luer
Quantità Set of 2
Materiale PEEK
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) ÄKTA Laboratory-Scale Systems, Syinge