Learn More
Cytiva Connettore finger-tight in PEEK
Codice prodotto. 11390052 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Collegamenti:
Maschio da 1/16 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Collegamenti Dimensione della confezione
11390052 Maschio da 1/16 in. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11390052 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111255
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use With Tubing o.d. 1/16 in. Cytiva PEEK Finger Tight Connector provides the tightest connections.
  • Packsize 10 Connections
  • Fingertight 1/16 in.
  • Polyetheretherketone (PEEK) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Collegamenti Maschio da 1/16 in.