Learn More
Cytiva Raccordo in PEEK
Codice prodotto. 11525724 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Collegamenti:
Da maschio da 1/16” a femmina M6
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Collegamenti Dimensione della confezione
11525724 Da maschio da 1/16” a femmina M6 pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11525724 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111258
In stock
Used as a connector for chromatography applications. Cytiva PEEK Fingertip Union 1/16 in. Male/M6 Female.
  • 1/16 in. Male/M6 Female Complete
  • Packsize 8 Material
  • Polyetheretherketone (PEEK) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Collegamenti Da maschio da 1/16” a femmina M6