Learn More
Cytiva Connettore maschio in PEEK
Per collegare tubi di formati diversi. Il connettore maschio in PEEK Cytiva Life Sciences™ è un accessorio importante per eseguire una cromatografia ottimale.
31.00€ - 464.00€
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11515724
|
Cytiva
18-1112-57 |
Da femmina da 1/16” a maschio M6 |
149.94€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340062
|
Cytiva
18-1127-07 |
1/16 in. Male |
296.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11729565
|
Cytiva
18-1120-92 |
1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.25 mm |
31.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370052
|
Cytiva
18-1112-49 |
3/16 in. Male |
264.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12421110
|
Cytiva
18-1120-90 |
1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.13 mm |
144.00€
1 set |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300072
|
Cytiva
18-1170-59 |
3 x 5/16 in. Female |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360062
|
Cytiva
18-1169-16 |
M6 Female to 5/16 in. Male |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Accessori per cromatografia
- Confezione completa 2
- Possibilità di scelta tra collegamenti e diametri interni di diverse misure
- Da utilizzare con tubi per cromatografia
- Connettori in polietereterchetone (PEEK)
Specifica
Connettore maschio | |
PEEK |