Description
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con sali
- Eccetto 100% di etilacetato, 100% di esano e 100% di Tetraidrofurano
- Polietereterchetone (PEEK)
Specifications
Specifications
| Tipo | Anse di campionamento |
| Materiale | Polietereterchetone |
| Dimensioni collegamento (sistema metrico) | 1.58 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |