Learn More
Cytiva Tubo in PEEK
Codice prodotto. 11330012 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.150 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
2m
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11330012 0.75 mm Pezzo
11360012 0.150 mm Pezzo
10328439 1 mm Pezzo
11555724 0.5 mm 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11330012 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111253
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tubi in PEEK sono disponibili in un'ampia scelta di diametri interni. I tubi in PEEK Cytiva Lifescience™ rappresentano un importante accessorio per cromatografia.
  • Polyetheretherketone (PEEK)
  • A variety of sizes are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubo PEEK
Descrizione PEEK Tubing, 2 m, i.d. 0.75 mm, o.d. 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.58 mm
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale PEEK