Learn More
Thermo Scientific™ PEEK™ Unions, Tees and Crosses for High-Pressure HPLC Connections
Codice prodotto. 10392975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cross
Tee
Union
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.01 in.
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione della confezione
10392975 Tee 0.02 in. Pezzo
10422155 Union 0.02 in. Pezzo
10149534 Cross 0.02 in. Pezzo
10716163 Union 0.01 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10392975 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore P727
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ensure reliable high-pressure connections with biocompatible Thermo Scientific™ PEEK™ Unions, Tees and Crosses for High-Pressure HPLC Connections.
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Thermo Scientific™ PEEK™ Unions, Tees and Crosses for High-Pressure HPLC Connections. The material is biocompatible for a wide range of applications.
  • Absolute zero or low dead volume formats
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tee
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Descrizione PEEK Tee;<0.57 uL Swept Volume
Diametro (sistema metrico) interno 12.45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubing
Lunghezza (sistema metrico) 27.43 mm