Learn More
Gilson™ PEEKsil™ High-Pressure Tubing
Codice prodotto. 12923110
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
12923110 5 cm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12923110 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 0201021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    86.73€ / pezzi 2
    Risparmia 2.27€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Tipo High Pressure Tubing
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural
Intervallo di pH 0 to 14
Tolleranza ±0.0008 in.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Thermal
Da utilizzare con (applicazione) PEEKsil is Mechanically Strong and Has Ideal Characteristics for Sealing with Metal or Polymer Fittings
Diametro (sistema metrico) esterno 794 μm
Overall Length (Metric) 5 cm
Materiale PEEKsil
Pressione massima 10,000 psi
Min. Operating Temperature (Metric) -51°C
Temperatura operativa max (sistema metrico) 100°C