Learn More
Gilson™ PEEKsil™ High-Pressure Tubing
Specifica
Specifica
| Tipo | High Pressure Tubing |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Orange |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tolleranza | ±0.0008 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide, Thermal |
| Da utilizzare con (applicazione) | PEEKsil is Mechanically Strong and Has Ideal Characteristics for Sealing with Metal or Polymer Fittings |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 794 μm |
| Overall Length (Metric) | 5 cm |
| Materiale | PEEKsil |
| Vedi altri risultati |