Learn More
Memmert™ Peltier-cooled Incubators IPPeco with Advanced Peltier Technology
Codice prodotto. 17158974 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
108 L
256 L
384 L
749 L
1060 L
1360 L
2140 L
Display:
Hi-def TFT-color SingleDISPLAY
Hi-def TFT-color TwinDISPLAY
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Display Dimensione della confezione
17158974 749 L Hi-def TFT-color SingleDISPLAY Pezzo
17168444 108 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
17182834 256 L Hi-def TFT-color SingleDISPLAY Pezzo
17162834 256 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
17172834 384 L Hi-def TFT-color SingleDISPLAY Pezzo
17148974 384 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
17168974 749 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
17188964 1060 L Hi-def TFT-color SingleDISPLAY Pezzo
17198964 1060 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
17108974 1360 L Hi-def TFT-color SingleDISPLAY Pezzo
17118974 1360 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
17128974 2140 L Hi-def TFT-color SingleDISPLAY Pezzo
17138974 2140 L Hi-def TFT-color TwinDISPLAY Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17158974 Fornitore Memmert™ N. del fornitore IPP750eco
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for cultivation above and below room temperature, determining colony count, or durability tests.
Efficient, homogenous and reliable - these three words describe the Memmert Peltier-cooled incubator IPPeco
  • Model sizes: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Temperature adjustment ranges: 0 to +70°C (size 110 to 1060), +15°C to +60°C (size 1400 and 2200)
  • 2 model variants: SingleDISPLAY and TwinDISPLAY (intuitive control)
  • Convection: forced ventilation by Peltier fan
  • Advanced Peltier Technology: maximum energy efficiency compared to climate chambers with a compressor
  • Optional illumination unit (clod white light, warm white light)
  • Adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), program time, time zones
  • Absolutely homogenous distribution of temperature
  • Greater range of application thanks to cooling down to the freezing point
  • Always a good climate: refrigerant-free, smooth running, compact, low-maintenance
This Peltier-cooled incubator's performance is impressive: heating up, cooling down and recovering after the door is opened occur fine-tuned and yet at top speed. The double doors as standard prevent contamination and drops of rises in temperature, at the same time you have an optimal view on the sensitive load through wide-area interior glass doors.
There are two model variants, the SingleDISPLAY and the TwinDISPLAY.
The SingleDISPLAY is ideal for standard applications. Temperature, air flap position and fan speed remain at a constant value throughout the process. Suitable for when there are no requirements for ramp programming or loops, if the application only involves having to dry non-sensitive materials and does not require multiple over temperature protection or a technically complex alarm system. In such cases the functionality of the SingleDISPLAY models will be ideal for the application.
The TwinDISPLAY offers maximum convenience for complex processes. If the application requires outstanding precision and reliability paired with intuitive operation plus double over temperature protection including visual alarm the TwinDISPLAY models will provide the functionality, convenience and safety required. Via the intuitive control and AtmoCONTROL logging software even complex processes can be programmed quickly and easily. Multiple over temperature protection, visual and acoustic alarms as well as possibly sending an automatic alarm message to one or several e-mail addresses will leave time for things that really matter.
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Compressore No
Capacità (sistema metrico) 749 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Lighting Optional Illumination Unit
Materiale Stainless Steel
Temperature Range (Metric) Ambient -20° to 70°C
Tipo Refrigerated Incubator
Display Hi-def TFT-color SingleDISPLAY
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 1040 x 1200 mm
Dimensioni (L x P x A) 1224 x 755 x 1720 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 301 kg
Peso (sistema metrico) 230 kg
Frequenza 50/60 Hz