Learn More
3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie 'Listen Only' (solo ascolto)
Descrizione
- Proteggi il tuo udito senza compromettere la tua capacità di ascoltare le conversazioni, con le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 'Listen Only' (solo ascolto).
- Le cuffie 'hear only' di solo ascolto adottano un sistema di altoparlanti a 3 vie, ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e soddisfano i livelli d'efficienza dei più moderni dispositivi digitali.
- I cavi della serie FLX2 forniscono un collegamento semplice ed affidabile e la scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori.
- Tutti i componenti critici vengono testati singolarmente e sono di facile sostituzione senza l'impiego di attrezzi particolari, il tutto a beneficio dei costi di manutenzione.
- Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto.
- Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Product Type | Communication Headset |
| Livello di rumorosità | 25 dB |