Learn More
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Green
Codice prodotto. 13489928 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Class A
Class B
Dielectric:
No
Yes
Stile:
Hard Hat
Over-the-head
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello CSA Z94.2 Dielectric Stile Dimensione della confezione
13489928 X1P3E Class B No Hard Hat 1 paio
13479918 X1A Class A Yes Over-the-head Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13489928 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000103988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    23.27€ / 1 paia
    Risparmia 52.73€
    69% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
3M™ PELTOR™ Earmuffs X1 are our lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions.
  • Dispositivi di protezione dell'udito di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori leggeri.
  • Applicabili direttamente a molti elmetti di sicurezza, senza necessità di ulteriori adattatori.
  • Coppe affusolate, con doppio stampaggio
  • Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
  • Bardatura isolata elettricamente
  • Struttura leggera (184 g)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black, Green
ANSI S3.1974 Yes
Materiale cuscino Foam
CSA Z94.2 Class B
Cushion Color Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits a Wide Variety of Industrial Hard Hats
Da utilizzare con (applicazione) Composite Finishing, Final Finish, Grinding, Machine Operations, Paint Preparation, Painting, Welding
Modello X1P3E
Pairs per Package 1 Ea.
Noise Reduction Rating (NRR) 21 dB
Product Type X1 Series
Dielectric No
Stile Hard Hat