Learn More
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
Codice prodotto. 15648175 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PELTOR™ ProTac III Headset
PELTOR™ ProTac III Slim Headset
Stile:
Hard Hat
Headband
Noise Reduction Rating (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Stile Noise Reduction Rating (NRR) Dimensione della confezione
15648175 PELTOR™ ProTac III Headset Hard Hat 23 dB Pezzo
15638175 PELTOR™ ProTac III Headset Headband 26 dB Pezzo
15628175 PELTOR™ ProTac III Slim Headset Headband 19 dB, 21 dB Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15648175 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100088423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    119.13€ / pezzi 1
    Risparmia 85.87€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Le cuffie con funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale ti aiutano a concentrarti sul tuo lavoro e a comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi, senza rinunciare alla protezione acustica. Il feedback stereo ti permette di udire e determinare al meglio la direzione di allarmi, grida di avvertimento, veicoli in retromarcia e così via.
  • I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali
  • La funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l’ambiente circostante, segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia.
  • Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...).
  • Spegnimento automatico. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Segnale di avvertimento quando la batteria è quasi scarica.
  • Sistema con menu vocale che evita la rimozione delle cuffie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black, White
Stile della protezione dell'udito Earmuffs
Da utilizzare con (applicazione) Agriculture
Modello PELTOR™ ProTac III Headset
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Product Type Protective Hearing Communications Headset
Stile Hard Hat