Learn More
3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus
Codice prodotto. 17844931 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Monouso Dimensione della confezione
17844931 Reusable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17844931 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100201938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00€
    1280.54€ / pezzi 1
    Risparmia 589.46€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Le cuffie dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth™ Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale.
  • Hearing protector with built-in two-way radio
  • Level-dependent technology helps improve situational awareness and communication
  • Bluetooth™ multipoint connectivity allows seamless connection of mobile devices
  • Push-to-listen quick activation of level dependent function
  • Noise cancelling waterproof IP68 classified microphone
  • Voice operated transmission (VOX) for hands free use in high noise environments
  • Available as headband, neckband or helmet attachment
  • Lithium-Ion rechargeable battery
  • Use to help you communicate efficiently in high noise environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Modello MT73H7B4410WS6EU
Monouso Reusable
Stile Neckband