Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI cuffia con tecnologia Bluetooth™
Produktkod. 17848139 Handla allt 3M Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Stile:
Hardhat attached
Headband
Förpackningsstorlek:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stile Förpackningsstorlek
17848139 Headband Pezzo
17838139 Hardhat attached Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17848139 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100196045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    640.27€ / pezzi 1
    Risparmia 239.73€
    27% Sconto
Visa alla kampanjer
Spedizione stimata: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI è una gamma di cuffie Bluetooth™ con funzione di attenuazione controllata per un'efficace protezione acustica che non scende a compromessi in termini di comunicazione.
  • Con le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI otterrai la protezione acustica abbinata a un'efficace comunicazione wireless per ambienti rumorosi.
  • Le cuffie sono dotate di microfoni con funzione di attenuazione controllata per i suoni ambientali e facilitano la comunicazione in ambienti rumorosi, proteggendo al contempo gli utenti dal rumore temporaneo o intermittente. Quando la funzione di attenuazione controllata viene abbassata o addirittura disattivata, gli utenti possono utilizzare la funzionalità PTL (push-to-listen). Tale funzione attiva l'ascolto ambientale per le operazioni in cui è richiesta una maggiore consapevolezza situazionale. Una semplice pressione di un pulsante qualsiasi reimposterà l'ascolto ambientale sull'impostazione preferita.
  • Le cuffie sono dotate di connettività Bluetooth™ Multipoint per la connessione simultanea senza interruzioni sino a due dispositivi mobili compatibili con la tecnologia Bluetooth. È inoltre presente un microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68 che garantisce prestazioni ottimizzate in aree rumorose, consentendo una comunicazione chiara tra gli utenti.
  • Tutte le cuffie sono disponibili in un colore giallo ad alta visibilità. Richiedono batterie AA o NiMH ricaricabili, che garantiscono fino a 45 ore di autonomia. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o con accessorio per l'elmetto.
  • Alcune cuffie sono dotate del sistema per accessori FLX2 per un collegamento via cavo extra, semplice e affidabile con una vasta gamma delle più comuni radio a 2 vie. Tale sistema si integra con la robusta e pratica funzionalità PTT delle cuffie, che agevola la trasmissione radio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Size Universal
Noise Reduction Rating (NRR) Yes
Monouso Reusable
Metal Detectable Yes
Headband Color Black
Dielectric No
Stile Headband
Foldable No
Numero di canali 31 to 33 dB
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.