Learn More
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Yellow
Codice prodotto. 13489918 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
X2A
Dielectric:
Yes
Stile:
Over-the-head
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dielectric Stile Dimensione della confezione
13489918 X2A Yes Over-the-head Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13489918 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000103989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    29.30€ / pezzi 1
    Risparmia 18.85€
    39% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
3M™ PELTOR™ Earmuffs are our innovative hearing protectors with a modern slim cup design.
  • Dispositivi di protezione dell'udito di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori industriali da moderati a elevati presenti in diverse applicazioni,
  • Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità.
  • Coppe affusolate, con doppio stampaggio
  • Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
  • Bardatura isolata elettricamente
  • Struttura leggera (220 g)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black, Yellow
ANSI S3.1974 Yes
CSA Z94.2 Class A
Cushion Color Black
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, Cleaning, Demolition, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Sanding, Welding
Modello X2A
Pairs per Package 1 Ea.
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Product Type X2 Series
Headband Color Black
Dielectric Yes
Stile Over-the-head