Learn More
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494387
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494387 50 mg 50mg
16488356 100 mg 100mg
16478518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494387 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0538A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Pemirolast potassium
Forma fisica Solid
CAS 100299-08-9
Colore Yellowish Green
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H7KN6O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo TWT-8152 BMY 26517
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Molecular Weight (g/mol) 266.3
Peso formulazione 266.3
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Research purposes only