Learn More
Pempidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448746
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448746 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1382
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Specifica
Materiale o nome chimico Pempidine
CAS 79-55-0
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H21N
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 2.1 mg/mL (13.52 mM)
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1C
Molecular Weight (g/mol) 155.28
Peso formulazione 155.28
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only