Learn More
UVP Pen-Ray™ Gas Lamp Filll
Codice prodotto. 12853818
Cambia vista
Click to view available options
Riempimento gas:
Neon
Neon-mercury
Xenon
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Riempimento gas unitSize
12853818 Neon-mercury Pezzo
12863818 Xenon Pezzo
12843818 Neon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12853818 Fornitore UVP N. del fornitore 90001601
Spedizione stimata: 11-09-2026
Specifica
Riempimento gas Neon-mercury
Tensione 500 V
Wavelength 254 nm
Lunghezza (sistema metrico) 117.3 mm
Materiale Quartz
Product Type Pen Ray