Learn More
Buerkle™ Pendulum Beaker PP for Buerkle™ Telescopic Rod
Codice prodotto. 10222371 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10222371 1000 mL Pezzo
10461183 600 ml Pezzo
10272461 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10222371 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53545100
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
This beaker automatically swings to a horizontal position. Nothing can be spilt. Suitable therefore for deep and narrow shafts (150 mm dia.). Designed for use with the Buerkle™ Telescopic Rod.
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
  • Buerkle™ Ideal for sampling from baths, tanks, shafts, open water courses etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Becher
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Stile Basculante
Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria e il trattamento delle acque
Exchangeable tool for Buerkle™ Telescopic Rod.