Learn More
Buerkle™ V2A Stainless Steel Pendulum Beaker for Buerkle™ Telescopic Rod
Codice prodotto. 10564503 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10564503 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10564503 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53543000
In stock
Designed to automatically swing to a horizontal position
  • Stainless steel AISI 304 (1.4301)
  • For industry and water treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dipper Beaker
Materiale Stainless Steel (AISI 304 (1.4301))
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Deep and Narrow Shafts
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telescopic Rod
Altezza (sistema imperiale) 6.42 in.
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.91 in.
Lunghezza (sistema metrico) 201 mm