Learn More
Penicillin-G Potassium Salt, Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP914-100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 113-98-4 Peso : 0.15000kg
Descrizione
Poly Bottle; 100mu
- Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic that is effective against gram positive bacteria
- Useful for preventing microbial contamination in tissue culture applications
- Functions as an antiobiotic by inhibiting cell wall synthesis
- Intended for research use only
Specifica
Penicillin G Potassium Salt | |
Solid | |
5.5 to 7.5 | |
≥85 % | |
C33H36ClKN4O4S2 | |
15, 7203 | |
Inclusive between 1440μg/mg | |
HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M | |
potassium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | |
23664709 | |
372.47 | |
White |
Penicillin-G Potassium Salt | |
113-98-4 | |
214°C | |
< 1.5% | |
MFCD00036193 | |
Poly Bottle | |
Benzylpenicillin potassium salt | |
[K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | |
691.34 | |
CHEBI:7963 | |
≥85% | |
100 mU |
Sicurezza e movimentazione
- Penicillin-G potassium salt
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .