Learn More
Penicillin G Sodium Salt, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10790340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10790340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10790340 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP29555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Interferes with peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Penicillin G Sodium Salt
Tipo Penicillin G Sodium Salt
Forma fisica Powder/Solid
CAS 69-57-8
pH 5.0 to 6.5 (at 30g/L aq.sol.)
Sorgente Penicillium fungi
Perdita all'essiccatura < 1.5%
Imballaggio Vetro ambrato
Potency 1500 to 1750 U/mg
Quantità 5 g
Formula molecolare C16H17N2NaO4S
Indice di Merck 15, 7203
InChI Key FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC Name sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Peso formulazione 356.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin G sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .