Learn More
Penicillin G sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478766
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16478766 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1463
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Specifica
Materiale o nome chimico Penicillin G sodium salt
Forma fisica Solid
CAS 69-57-8
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H17N2NaO4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Benzylpenicillin sodium salt
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 356.37
Peso formulazione 356.37
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only