Learn More
Penicillin G , Sodium Salt, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17610937 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mU
Dimensione della confezione:
10 micro unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17610937 10 mU 10 micro unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17610937 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219453710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    63.00€ / 10 micro unità
    Risparmia 3.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
An antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins.
  • Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumonia
  • It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility
  • Also used in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics
Specifica
Materiale o nome chimico PENICILLIN G , SODIUM SALT
Tipo Penicillin G Sodium Salt
Forma fisica Powder
CAS 69-57-8
Colore White
Quantità 10 mU
Formula molecolare C16H17N2NaO4S
Formula lineare C16H17N2NaSO4
Numero MDL MFCD00069666
Sinonimo penicillin g sodium, penicillin g sodium salt, crystapen, benzylpenicillin sodium, american penicillin, sodium penicillin g, benzylpenicillin sodium salt, sodium penicillin, pencillin g sodium, sodium benzylpenicillinate
Informazioni di solubilità Soluble in water(H
InChI Key FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC Name sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Peso formulazione 356.38
Grado Cell Culture
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt