Learn More
Penicillin G Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30006110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006110 100 g 100g
17914615 100 mg 100mg
17913525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006110 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP223400100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-57-8
Formula molecolare C16 H17 N2 O4 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 356.37
Sinonimo Benzylpenicillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
IUPAC Name sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylpenicillin sodium
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Quantità 100 g
Peso formulazione 356.0807
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature