Learn More
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B, 100X, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11450435 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450435 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11450435 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091674049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 100mL
    Risparmia 2.75€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Triple antibiotic solution Concentration: Penicillin-10,000 IU/mL, Streptomycin-10mg/mL, Amphotericin B-25μg/mL Effective against yeast, fungi, gram-positive and gram-negative bacteria
Specifica
Materiale o nome chimico Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B
Tipo Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B
Forma fisica Liquid
CAS 7732-18-5
Colore Pale Yellow
Quantità 100 mL
Sinonimo 100X Pen-Strep-Amphotericin B
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B (10,000 IU/ml, 10mg/ml, 25
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt