missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Penicillin V Potassium, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Penicillin V Potassium |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 132-98-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H17KN2O5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Phenoxymethylpenicillin potassium salt |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 12 mg/mL (30.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (15.44 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto