Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V potassium salt, 94+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Penicillin V potassium salt |
| Tipo | Penicillin V Potassium Salt |
| Punto di fusione | 197.0°C to 202.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Rotazione specifica | +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| IUPAC Name | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;potassium |
| Peso formulazione | 388.48 |
| Percent Purity | ≥98.5% (HPLC) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Penicillin V potassium salt
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .