Learn More
Penicillin V potassium salt, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16604474 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16604474
Marca: Honeywell Fluka R1714100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Penicillin V potassium salt
CAS 132-98-9
CAS max % ≤ 100%
Beilstein 3899451
Colore Incolore
Sinonimo Phenoxymethylpenicillin potassium salt
Molecular Weight (g/mol) 388.48 g/mol
Quantità 100 mg