Learn More
Penicillin V, TRC
Codice prodotto. 30132623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132623 1 g 1g
30011427 250 mg 250mg
30011849 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132623 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2235051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-08-1
Sinonimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-, (2S,5R,6R)-∣4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)- (8CI)∣4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, (2S,5R,6R)- (9CI)∣4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, [2S-(2α,5α,6β)]-∣(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid∣6-(Phenoxyacetamido)penicillanic acid∣Acipen-V∣Calcipen∣Crystapen V∣Distaquaine V∣Eskacillin V∣Fenacilin∣Meropenin∣Oracillin∣Oracilline∣Oratren∣Orocillin∣Ospen∣Pen-Oral∣Pen-Vee∣Pen-vee-oral∣Penicillin V∣Penicillin, phenoxymethyl-∣Phenocillin∣Phenopenicillin∣Phenospen∣Phenoxymethylpenicillin∣Phenoxymethylpenicillinic acid∣Stabicillin∣V-Cil∣V-Cillin∣V-Cylina∣V-Cyline∣V-Tablopen∣Vebecillin∣(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Specifica
Purezza >95% (HPLC)
Formato Neat
Peso molecolare 350.39
Product Type Metabolite∣API
Quantità 1 g
Shipping Condition Room Temperature