Learn More
Pentacene, 98%
Codice prodotto. 10406950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10406950 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10751414 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10406950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129791000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-48-8
Formula molecolare C22H14
Molecular Weight (g/mol) 278.35
Numero MDL MFCD00003710
InChI Key SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC Name pentacene
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pentacene
Nota nome 98%
Punto di fusione >300°C
Colore Black or Blue-Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 7216
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,soluble in nitrobenzene
Peso formulazione 278.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder