Learn More
Pentacene, TRC
Codice prodotto. 30413117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413117 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2377705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentacene
CAS 135-48-8
Formula molecolare C22H14
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3:6,7-Dibenzanthracene, Benzo[b]naphthacene, Dibenz[b,i]anthracene, NSC 90784, lin-Dibenzanthracene, lin-Naphthoanthracene
InChI Formula InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SMILES c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
IUPAC Name pentacene
Molecular Weight (g/mol) 278.35
Peso formulazione 278.1096