Learn More
Pentachloronitrobenzene, 98%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11488425 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11488425 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11488425 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522090780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Pentachloronitrobenzene
CAS 82-68-8
Formula molecolare C6Cl5NO2
Quantità 100 g
Sinonimo pentachloronitrobenzene, quintozene, pcnb, brassicol, terrachlor, batrilex, botrilex, earthcide, fungiclor, pentagen
InChI Key LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
ChEBI CHEBI:34908
Peso formulazione 295.34
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PENTALCLORONITROBENZENE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .