Learn More
Pentachlorophenol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312984 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312984 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011125ME
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentachlorophenol
CAS 87-86-5
Nomi componenti o analita Pentachlorophenol
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C6 H Cl5 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
InChI Formula InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentachlorophenol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 266.34
Quantità 1 mL
Peso formulazione 263.847 g/mol