Learn More
Pentachlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30425642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425642 100 mg 100mg
30411604 1 g -
30411502 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30425642 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP238100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-86-5
Formula molecolare C6 H Cl5 O
Molecular Weight (g/mol) 266.34
Sinonimo Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentachlorophenol
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pentachlorophenol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Peso formulazione 263.847
Percent Purity >95%