Learn More
Pentadecafluorooctanoic Acid-13C, TRC
Codice prodotto. 30137258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137258 25 mg 25mg
30136403 50 mg 50mg
30005970 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137258 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP26810225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864071-09-0
Formula molecolare 13C C7 H F15 O2
Molecular Weight (g/mol) 415.061
Sinonimo Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C), Octanoic-1-13C acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- (9CI)
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro(1^{13}C)octanoic acid
SMILES O[13C](=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)/i1+1
Peso formulazione 414.977
Percent Purity >95%